Fontos dokumentumok
47634
Fmoc-Met-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-L-methionine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-Met-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D -29.5±1.5°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
121-123 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUBGAUHBELNDEW-SFHVURJKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?