Fontos dokumentumok
109959
2-Ethylbutyric acid
99%
Szinonimák:
Diethylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
99-101 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood,Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?