Merck
D152609
2,2-Dimethylbutyric acid
96%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C2H5C(CH3)2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4154 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abdullah Kutlar et al.
American journal of hematology, 87(11), 1017-1021 (2012-08-14)
Therapeutics which reduce the pathology in sickle cell syndromes are needed, particularly noncytotoxic therapeutics. Fetal hemoglobin (HbF, α(2) γ(2) ) is established as a major regulator of disease severity; increased HbF levels correlate with milder clinical courses and improved survival.
Ruoting Xu et al.
Frontiers in immunology, 11, 1994-1994 (2020-09-26)
Encephalitis, the inflammation of the brain, may be caused by an infection or an autoimmune reaction. However, few researches were focused on the gut microbiome characteristics in encephalitis patients. A prospective observational study was conducted in an academic hospital in
Susan P Perrine et al.
Journal of clinical pharmacology, 51(8), 1186-1194 (2011-03-23)
Pharmacologic induction of fetal globin synthesis is an accepted therapeutic strategy for treatment of the beta hemoglobinopathies and thalassemias, as even small increases in hemoglobin F (HbF) levels reduce clinical severity in sickle cell disease (SCD) and reduce anemia in
Brandon C Presley et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(22), e8908-e8908 (2020-07-28)
Indazole carboxamide synthetic cannabinoids, a prevalent class of recreational drugs, are a major clinical, forensic and public health challenge. One such compound, 5F-ADB, has been implicated in fatalities worldwide. Understanding its metabolism and distribution facilitates the development of laboratory assays
Yan-li Tang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 28(7), 627-629 (2004-05-14)
To provide the foundation for reasonable utilization by analyzing the essential oils of Ligularia virgaurea. The essential oils were extracted by using steam distillation and separated with GC capillary columns. The components were quantitatively determined with normalization method, and were