Merck
337986
Sigma-Aldrich
Magnesium trifluoromethanesulfonate
97%
Szinonimák:
Magnesium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3SO3)2Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
≥300 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[Mg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)