Fontos dokumentumok
515884
Aluminum trifluoromethanesulfonate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)aluminum, Aluminum triflate
Teszt
99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
300 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Al/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- In the regioselective synthesis of cyclic ethers by cycloisomerization of unsaturated alcohols.
- In the conversion of saccharides into 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF).
- Along with Pd(OAc)2/BINAP for the methoxycarbonylation reaction of phenylacetylene.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?