Merck
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Trifluoromethanesulfonic acid yttrium(III) salt, Yttrium triflate
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3SO3)3Y
CAS-szám:
Molekulatömeg:
536.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Synthesis, 801-801 (1995)