Fontos dokumentumok
222283
Magnesium perchlorate
ACS reagent
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
flakes
powder, chunks or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
>10% Mg (EDTA titration)
szennyeződések
≤0.005 meq/g Titr. free acid
≤0.025 meq/g Titr. base
veszteség
≤8% loss on drying
alkalmasság
passes test for moisture absorption
SMILES string
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Preparation of α-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
- α-Aminophosphonates via three-component reaction between an amine, an aldehyde or a ketone and a di-/trialkyl phosphite.
- Imines and phenylhydrazones by the condensation of carbonyl compounds with amines and phenylhydrazine.
- Knoevenagel adducts via Knoevenagel condensation between β-diketones and aliphatic or aromatic aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?