Merck
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Szinonimák:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
2961587
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]22/D −15°, neat
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)