Merck
753130
Sigma-Aldrich
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4BaF12N2O8S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
697.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)