Fontos dokumentumok
82648
Pyrene
puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
crystals
mp
145-148 °C (lit.)
151-154 °C
oldhatóság
ethanol: soluble
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
fluoreszcencia
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Related Categories
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
435.2 °F
Lobbanási pont (C)
224 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation