Fontos dokumentumok
702854
Copper(II) phthalocyanine
triple-sublimed grade, >99.95% trace metals basis
Szinonimák:
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
Teszt
>99.95% trace metals basis
form
powder
minőség
triple-sublimed grade
mp
350 °C
λmax
678 nm
fluoreszcencia
λem 404 nm
Keringési energia
HOMO 5.2 eV
LUMO 3.5 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/CuPc/PTCDA/In
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
SMILES string
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.