Merck
P1802
Sigma-Aldrich
Pentacene
99%
Méret kiválasztása
1 G
178 000,00 Ft
5 G
451 000,00 Ft
178 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
178 000,00 Ft
5 G
451 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.35
Beilstein:
1912418
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
178 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
372-374 °C (subl.)
oldhatóság
organic solvents: slightly soluble
Keringési energia
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.7 %
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentacene belongs to the class of fused polycyclic hydrocarbons that are a part of the acene family with five rings. It is majorly utilized in electronic applications due to its high hole mobility of 1200 cm2V−1s−1 and fluorescent absorption peak at the wavelength of 578 nm.[1]
Pentacene is a popular organic semi conductor. Upon deposition on any insulating substrate, the molecules organize to form polycrystalline films. The pentacene films show good transport properties. The hydrogen atoms which surround the carbon backbone are less electronegative than the carbon backbone itself and lend some electron density to the delocalized pi-electron cloud. It can also form large crystals.
Alkalmazás
Pentacene can be functionalized by treating it with poly(4-vinyl phenol) (PVP), which can be used to reduce the surface energy of organic thin film transistors (OTFTs) and increase the hole mobility by 109%.[2] It is mainly used in the fabrication of field effect transistors, which can be doped with iodine to increase the threshold voltage up to 140 V.[3]
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Iodine doping enabled wide range threshold voltage modulation in pentacene transistors
Wang YW, et al.
Thin Solid Films, 669(3), 29-33 (2019)
Bias stress instability in pentacene thin film transistors: Contact resistance change and channel threshold voltage shift.
Wang SD, et al.
Applied Physics Letters, 92(6), 063305-063305 (2008)
Surface Treatments of Poly (4-Vinyl Phenol) Insulator for High-Performance Pentacene Thin-Film Transistors
Jang Y, et al.
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, 17(3), 522-525 (2017)
The larger acenes: versatile organic semiconductors
Anthony JE
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(3), 452-483 (2008)
Young Jin Choi et al.
ACS nano, 13(7), 7877-7885 (2019-06-28)
This paper introduces a strategy to modulate a Schottky barrier formed at a graphene-semiconductor heterojunction. The modulation is performed by controlling the work function of graphene from a gate that is placed laterally away from the graphene-semiconductor junction, which we
Cikkek
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the purity Product P1802, Pentacene?
    1 answer
    1. Overall purity of this product has not been determined.  We do not have an accurate purity determination method available.
      Helpful?
  3. How is Product P1802, Pentacene made?
    1 answer
    1. It is produced with Aluminum as the reductant and Mercury(II) Chloride as the catalyst but the exact procedure is proprietary.
      Helpful?
  4. What is the solubility Product P1802, Pentacene?
    1 answer
    1. Per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, it is practically insoluble in water.  It is sparingly soluble in organic solvents.
      Helpful?