Merck
F807
Sigma-Aldrich
Fluoranthene
98%
Szinonimák:
Benzo[j,k]fluorene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.25
Beilstein:
1907918
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fluoranthene can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Polyfluoranthene (PFA) based conducting polymer (PFA) by electrochemical anodic oxidation using Lewis acid catalyst.
  • Substituted fluorenones.
  • Fluorescence-emitting oligofluoranthene (OFA) nanorods by oxidative oligomerization.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
388.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
198.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Efficient synthesis of oligofluoranthene nanorods with tunable functionalities
Li X-G, et al.
Chemical Science, 6(12) (2015)
Synthesis of 1-Substituted Fluorenones
George SRD, et al.
Polycyclic Aromat. Compd., 36(5), 697-715 (2016)
Electrochemical polymerization of fluoranthene and characterization of its polymers
Xu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(6), 2643-2648 (2006)
Marie Kummerová et al.
Chemosphere, 90(2), 665-673 (2012-10-18)
Introduced organic pollutants in all ecosystem compartments can cause stress resulting in a wide range of responses including different root development. In this study, the effects of a polycyclic aromatic hydrocarbon-fluoranthene (FLT; 0.1, 1 and 7 mg L(-1)) on the
Stěpán Zezulka et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 140-141, 37-47 (2013-06-12)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) represent one of the major groups of organic contaminants in the aquatic environment. Duckweed (Lemna minor L.) is a common aquatic plant widely used in phytotoxicity tests for xenobiotic substances. The goal of this study was