Merck
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Au2O3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.93 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Au, 82-87% (typical)
SMILES string
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)