Fontos dokumentumok
379948
Gold(III) chloride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Trichlorogold
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gold
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare gold nanoparticles.
- As a dopant to fabricate graphene-protecting layers to enhance the stability and power conversion efficiency of perovskite solar cells.
- As an anode interfacial modifier to enhance the built-in potential and interface resistance of polymer solar cells.
- To fabricate flexible electrodes for organic light-emittingdiodes(OLEDs). Gold particles fill in graphene defects and reduce surfaceresistance resulting in enhanced carrier concentration.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.