Merck
398462
Sigma-Aldrich
Gold(III) hydroxide
Szinonimák:
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Au(OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
Minőségi szint
form
powder
SMILES string
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Synthesis of gold hydroxide complexes with N-heterocyclic carbene has been reported. A variety of perfluoroaryls, N-heterocyclic and alkynyl compounds may be synthesized by reacting gold(III) hydroxide with C–H and N–H compounds and arylboronic acids. Potassium aurate may be prepared by heating auric hydroxide with conc. KOH. 3
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclometallated gold(III) hydroxides as versatile synthons for Au?N, Au?C complexes and luminescent compounds.
Rosca DA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 7247-7249 (2012)
Synthesis of gold hydroxide complex bearing N-heterocyclic carbene was reported.
Gaillard S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 2742-2744 (2010)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.