Merck
398411
Sigma-Aldrich
Gold(I) iodide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Gold monoiodide
About This Item
Lineáris képlet:
AuI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gold
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
120 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
8.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Au]
InChI
1S/Au.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
AuI can be prepared by adding KI in an acidic solution of HAuCl4.
Alkalmazás
Gold(I) iodide may be used as a catalyst in Sonogashira reactions, wherein terminal alkynes were reacted with aryl iodides and bromides to yield corresponding cross coupling products.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gold (I) iodide catalyzed Sonogashira reactions.
Li P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 35, 5946-5951 (2008)
Synth. Meth. Organomet. Inorg. Chem., 60-60 (1997)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.