Fontos dokumentumok
636347
Gold
nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Gold element
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
nanopowder
ellenállás
2.05 μΩ-cm, 0°C
részecskeméret
<100 nm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
sűrűség
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
- Ease of synthetic manipulation
- Strong binding affinity to thiols, disulfides, and amines
- Unique tunable optical and distinct electronic properties
- High X-ray absorption coefficient
Alkalmazás
- As a catalyst in the preparation of single-walled carbon nanotubes by a chemical vapor deposition method.
- In the preparation of conducting polymer matrix AuNPs/PEDOT: PSS(poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate), which is applicable in fuel cell electrocatalysis.
- To prepare fluorescent nanocomposites for targeted bioimaging.
- As carriers of signaling antibody in developing optical ELISA for analysis of breast cancer biomarker.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.