Fontos dokumentumok
226831
Silver(I) oxide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Argentous oxide, Disilver monoxide, Disilver oxide
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES string
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis