Merck
398470
Sigma-Aldrich
Gold(III) bromide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Auric bromide, Gold tribromide, Gold(3+) tribromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AuBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.68
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gold
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
Br[Au](Br)Br
InChI
1S/Au.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVWPJGBVJCTEBJ-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Gold(III) bromide, also known as auric bromide, serves as a starting material in the productionof gold nanoparticles, catalysts, and various organogold compounds.
Alkalmazás
Gold(III) bromide can be used:
  • As a precursor to synthesize gold nanoparticles for perovskite nanocrystals.
  • As a catalyst for dehydrogenative coupling of amines and phenylglyoxal derivatives to synthesize α-Ketoamide.
  • For the chemoselective annulation of isocyanates with 2H-azirine.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
AuBr3-Catalyzed Chemoselective Annulation of Isocyanates with 2H-Azirine
Yufeng Wu, et al.
Chemistry?A European Journal , 29, 4093-4099 (2019)
Mild gold-catalyzed aerobic dehydrogenative coupling of amines and phenylglyoxal derivatives
Ying Shao, et al.},
Journal of Organometallic Chemistry, 767, 60-64}-60-64} (2014)
Au-CsPbBr3 hybrid architecture: anchoring gold nanoparticles on cubic perovskite nanocrystals
Subila K Balakrishnan and Prashant V Kamat
ACS Energy Letters, 2, 88-93 (2017)
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.