Merck
752568
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
5 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Szinonimák:
Au NP, Gold colloid
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
nanoparticles
suspension
koncentráció
~5.5E+13 particles/mL
OD
1
átmérő
5 nm
λmax
510-520 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Goldnanoparticles with size of 5 nm and polydispersity index of <0.2 offer unique characteristics and have diverse applications in various industries. PBS maintains a physiological pH and prevents aggregation of nanoparticles. Smaller nanoparticles exhibit unique optical properties, including a strong surface plasmon resonance (SPR), which can be utilized in imaging and sensing applications. Small size also allows for enhanced permeability and retention effect in tumors, making them effective carriers for targeted drug delivery.
Alkalmazás
  • Gold nanoparticles: Synthesis properties and applications: A comprehensive overview of the methods for synthesizing gold nanoparticles and their broad range of applications (I Hammami, NM Alabdallah, 2021).
Jogi információk
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Összes mutatása