Fontos dokumentumok
333859
Tetraethyl orthosilicate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Orthosilicic acid tetraethyl ester, Silicon tetraethoxide, TEOS, Tetraethoxysilane, Tetraethoxysilicon(IV), Tetraethyl silicate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.