Merck
T5702
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl orthosilicate
97%
Szinonimák:
Tetrabutoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.54
Beilstein:
1709274
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes