Fontos dokumentumok
759414
Tetraethyl orthosilicate
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
Tetraethyl orthosilicate, Orthosilicic acid tetraethyl ester, Silicon tetraethoxide, Tetraethoxysilane, Tetraethoxysilicon(IV), Tetraethyl silicate, TEOS
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
sűrűség
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Si oxide
- Oxycarbide
- Doped silicate
- Silanol
- Siloxane polymer
- Organosilicon thin films
The films can be deposited at low temperatues (<250 °C). TEOS is also used to deposit mesoporous and nanoporous thin films of silica. These porous films can be doped during deposition to further enhance their properties.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)