Fontos dokumentumok
338818
Ammonium hydroxide solution
28% NH3 in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonia aqueous, Ammonia water
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
liquid
robbanási határérték
27 %
koncentráció
28% NH3 in H2O
pH
11.7 (20 °C)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A medium to prepare magnetite (Fe3O4) nanoparticles via a modified controlled chemical coprecipitation method using divalent or trivalent iron salts as iron precursors.
- A reagent in ammonolysis.
- A solvent to synthesize 1, 4 dihydropyridines via one-pot condensation of an aldehyde and alkyl acetoacetate.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Protocols
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.