Merck
308382
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorotitanate(IV)
Szinonimák:
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
K2(TiF6)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES string
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.