Merck
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
Szinonimák:
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CoF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
koncentráció
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
sűrűség
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.