Merck
449628
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride
anhydrous, powder, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
About This Item
Lineáris képlet:
AlF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.8% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1290 °C (lit.)
sűrűség
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Sun, Y.-K.; et al.
Electrochemical Communications, 8, 821-821 (2006)
Electronics Letters, 32, 1586-1586 (1996)
Optics Communications, 132, 73-73 (1996)
Cheng-Chung Lee et al.
Applied optics, 44(34), 7333-7338 (2005-12-16)
Aluminum fluoride (AlF3) was deposited by a resistive heating boat. To obtain a low optical loss and high laser-induced damage threshold (LIDT) at 193 nm, the films were investigated under different substrate temperatures, deposition rates, and annealing after coating. The
Lecoq, A.; et al.
Non-Cryst. Solids, 41, 209-209 (1980)