Fontos dokumentumok
319899
Anthrone
ACS reagent, 97%
Szinonimák:
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
technika/technikák
titration: suitable
szín
off-white to yellow
mp
154-157 °C (lit.)
oldhatóság
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
Amax
≤0.045 at 620 nm in sulfuric acid
≤0.75 at 425 nm in sulfuric acid
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The anthrone method is a colorimetric assay to detect reducing and nonreducing sugars.
- Anthrone is used in the quantitative determination of streptomycin.
- It has been used to detect carbohydrate containing lipids and to measure sugar content such as sucrose and trehalose in the liquid medium.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?