Fontos dokumentumok
204749
Ammonium hexafluorotitanate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?