Merck
331511
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Tetradeutero-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.03
Beilstein:
1950096
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.5509 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
-17 °C (lit.)
sűrűség
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Általános leírás
1,2-Dichlorobenzene-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J W Eichelberger et al.
Journal of chromatographic science, 28(9), 460-467 (1990-09-01)
New drinking water regulations require the monitoring of eight volatile organic compounds that have established maximum contaminant levels (MCLs) and 51 other volatile organics for which MCLs are not established. A laboratory analytical method (Method 524.2) for the determination of
Magy. Kem. Foly., 98, 421-421 (1992)