Merck
394602
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-d5
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.04
Beilstein:
2502031
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.6161 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
sűrűség
1.868 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNHMUERNLJLMHN-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2