Merck
293156
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
240 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
1353 °F
robbanási határérték
19 %
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WETWJCDKMRHUPV-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)