Merck
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp
88-90 °C (lit.)
sűrűség
1.872 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)