Merck
617105
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
bp
172-173 °C (lit.)
mp
-25--22 °C (lit.)
sűrűség
1.323 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)