Merck
152005
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid-d
99.5 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COOD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.03
Beilstein:
1768662
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.500% water
water
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
sűrűség
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Általános leírás
Trifluoroacetic acid-d is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical).
Trifluoroacetic acid-d is a synthetic reagent having isotopic purity of 99.5atom%D. It undergoes SE′ reaction with (R)-(E)-1,3-diphenyl-3-trimethylsilylpropene, via antistereochemistry to afford (R)-(E)-1,3-diphenylpropene-3-d. Vapor phase dissociation of trifluoroacetic acid-d has been studied.
Alkalmazás
Trifluoroacetic acid-d may be employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It may be used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate) (PET).
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformations of cyclic peptides. IV. Nuclear magnetic resonance studies of cyclo-pentaglycyl-L-leucyl and cyclo-diglycyl-L-histidyldiglycyl-L-tyrosyl.
K D Kopple et al.
Biochemistry, 8(10), 4087-4095 (1969-10-01)
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28, 25-25 (1990)
Anti stereochemistry in protodesilylation of an optically active allylsilane with trifluoroacetic acid-D.
Hayashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4605-4606 (1982)
The Vapor Phase Dissociation of Some Carboxylic Acids. III. 1 Trifluoroacetic Acid and Trifluoroacetic Acid-d2, 3.
Taylor MD and Templeman MB.
Journal of the American Chemical Society, 78(13), 2950-2953 (1956)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.