Merck
396540
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-d4
99 atom % D
Szinonimák:
Ethylene-d4 dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCD2CD2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Általános leírás
1,2-Dichloroethane-d4 is 1,2-dichloroethane with all the hydrogen atoms replaced by deuterium. Its synthesis and structure elucidation by neutron diffraction measurements has been reported.
Alkalmazás
1,2-Dichloroethane-d4 may be used:
  • As a NMR solvent.
  • As a surrogate standard during the analysis of volatile organic compounds (VOC) in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • As a chain termination reagent in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide).
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Lobbanási pont (C)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An automated GC/MS system for the analysis of volatile and semi-volatile organic compounds in water.
Vickers AK and Wright LM.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 15(4), 133-139 (1993)
Volatile organic compounds in water near petrochemical factories in Taiwan.
Kuo HW, et al.
Chemosphere, 33(5), 913-920 (1996)
Solvent Effect on Chiral Aggregate Formation of Acylamino Acids.
Iwahashi M, et al.
Journal of Oleo Science, 51(11), 705-713 (2002)
Synthesis of poly (ethylene-d4oxide) with unimodal and narrow molecular weight distribution.
Eisenbach CD, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 184(11), 2313-2323 (1983)
Synthesis of organic deuterium compounds: III. 1,2-dibromoethane-d4 and its derivatives.
Leitch LC and Morse AT.
Canadian Journal of Chemistry, 30(12), 924-932 (1952)