Merck
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Szinonimák:
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D3Cl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
260.6 °F
Lobbanási pont (C)
127 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)