Merck
329339
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Tetradeutero-1,4-dichlorobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.03
Beilstein:
2047072
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
sűrűség
1.274 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer