izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99.00%
form
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?