Fontos dokumentumok
329711
Zinc dimethyldithiocarbamate
97%
Szinonimák:
Dimethyldithiocarbamic acid zinc salt, Ziram
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
248-257 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
InChI
1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?