Merck
T28355
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
98%
Szinonimák:
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5NH)2CS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.31
Beilstein:
644277
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Fregert et al.
Contact dermatitis, 8(1), 38-42 (1982-01-01)
28 patients reacting to a PVC adhesive tape used in routine patch testing gave positive reactions to diphenylthiourea (DPTU) and to phenylisothiocyanate (PITC) in low concentrations. DPTU is a heat stabilizer in the PVC and is partly decomposed to PITC.
Contact allergy to IPPD and diphenylthiourea in an orthopaedic brace.
C G Aplin et al.
Contact dermatitis, 45(5), 301-302 (2001-11-28)
Allergic contact dermatitis from diphenylthiourea in a wet suit.
W H Boehncke et al.
Contact dermatitis, 36(5), 271-271 (1997-05-01)
Graham A Bowmaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (39)(39), 8308-8316 (2009-10-01)
Crystallization of the copper(i) halides (CuX; X = Cl, Br, I) with N,N'-diphenylthiourea ('dptu' = (PhNH)(2)CS) in 1 : 2 ratio from acetonitrile solution in ambient conditions yields a mononuclear isomorphous series of complexes of the form [XCu(dptu)(2)].H(2)O, an unusually
Allergic contact dermatitis due to diphenylthiourea in a neoprene slimming suit.
M Alcántara et al.
Contact dermatitis, 43(4), 224-225 (2000-09-30)