Merck
CDS000589
Sigma-Aldrich
Zinc(II) dibutyldithiocarbamate
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H36N2S4Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
474.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
form
powder
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES string
CCCCN(CCCC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C9H19NS2.Zn/c2*1-3-5-7-10(9(11)12)8-6-4-2;/h2*3-8H2,1-2H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOXSVZNGTQTENJ-UHFFFAOYSA-L
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)