Fontos dokumentumok
44504
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
Terméknév
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
leírás
cross-linkage 8%
Minőségi szint
Forma
beads
nedvesség
50-58%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
16-50 mesh
kapacitás
1.1 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
also called HCR-W
Alkalmazás
Dowex 50WX8 (HCR-W) hydrogen form is used:
  • As stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted.
  • As a catalyst.
  • In deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
Dowex 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Jogi információk
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)