Fontos dokumentumok
45553
Mancozeb
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Manganese Zinc ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
technical mixture
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C1NCCNC(=S)S[Mn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Zn]S2
InChI
1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Endocrine system,Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)