Fontos dokumentumok
T24201
Tetramethylthiuram disulfide
97%
Szinonimák:
Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide, Thiram
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
316 °F
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?