Fontos dokumentumok
329703
Zinc diethyldithiocarbamate
97%
Szinonimák:
Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc diethylcarbamodithioate, Diethyldithiocarbamic acid zinc salt
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used as:
- A catalyst for the polymerization of olefin oxides.
- A precursor to prepare zinc sulfide semiconductor nanowires, which can be used as building blocks for photonic devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,spleen, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?