Fontos dokumentumok
86720
Tetraethylthiuram disulfide
≥97.0% (S)
Szinonimák:
Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
Teszt
≥97.0% (S)
form
powder
mp
69-71 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
disulfide
SMILES string
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALDH2(217) , CYP1A2(1544)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?