Fontos dokumentumok
329576
Sodium trimethylsilanolate
95%
Szinonimák:
Trimethylsilanol sodium salt
Teszt
95%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of the rhodium silonate complex.
- Silylation of methylphenylsilane with tert-butyldimethylsilanol to synthesize trisiloxanes.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?