Fontos dokumentumok
638080
tBuXPhos
98%
Szinonimák:
tBuXPhos, 2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl, t-Bu XPhos, tert-Butyl XPhos
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-151 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Alkalmazás
It can be used in the following reactions:
- Palladium-catalyzed Tsuji-Trost substitution and cross-coupling of benzylic fluorides.
- Palladium-catalyzed C-N cross-coupling of sulfinamides and aryl halides.
- Palladium-catalyzed rapid methoxylation and deuteriomethoxylation of bromo-chalcones.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Related Content
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.